주요 문서
CLS3702BC
Corning® 384 well microplate
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid: no, case of 100
동의어(들):
384 multiwell plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
square wells
material
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
square wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
with generic barcode
포장
case of 100
제조업체/상표
Corning 3702BC
최대 용적
112 μL
크기
384 wells
384 wells
작업 용적
80 μL
색상
clear
적합성
suitable for (cell cuture)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)