material
TPE
무균
sterile
제조업체/상표
Corning 353086
기술
cryopreservation: suitable
블레이드 길이
1.8 cm
핸들 길이
25 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS353086 | 4065269103561 |