주요 문서
C6106
Sigma-Aldrich
Greiner cell scrapers
cell scraper 40 cm handle, 16 mm blade, sterile
동의어(들):
cell lifter, cell lifters, cell scraper
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122103
NACRES:
NB.22
무균
sterile
특징
pivoted blade
포장
case of 100 (individually wrapped)
제조업체/상표
Greiner 541080
블레이드 너비
1.6 cm
핸들 길이
40 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Greiner cell scrapers are an ideal combination of a rigid polystyrene handle with a soft polyethylene scraping blade.
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)