제조업체/상표
Bel-Art F368290001
길이
46 1/4 in.
일반 설명
Reaches deep inside glass vessels without scratching. The rigid nylon scraper blade (7 in. L × 4 1/2 in. W) is molded to a tubular, fiberglass shaft having a ribbed hand grip.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z225142-1EA | 4061832257730 |