material
stainless steel
길이
12 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Double flat ends; one rounded, one square. Each end is 3 L × 3/4 in. W.
애플리케이션
Aldrich® heavy-duty spatula has been used:
- to scrape the cells during the collection of E. coli cell culture samples
- to add the sand to the stainless steel tube
- to pry and mount the blocks of organoids
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z283274-1EA | 4061835516551 |