주요 문서
CLS3357
Corning® 96 Well Storage Microplate
V-bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, sterile, lid: no
동의어(들):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
material:
V-bottom clear
polypropylene
material
V-bottom clear
polypropylene
무균
sterile
특징
lid: no
제조업체/상표
Corning 3357
포장
bag of 25 ×
크기
96 wells
웰 용적
320 μL
웰 작업 용적
75-200 μL
색상
clear
적합성
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
  • Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
  • Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
  • RNase-/DNase-free.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)