주요 문서
AXYP96450VCS
V-bottom assay plate
size 96 wells, V-bottom clear polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
동의어(들):
V-Bottom Plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material:
V-bottom clear polypropylene wells
clear plate
material
V-bottom clear polypropylene wells
clear plate
무균
sterile
특징
lid: no
skirt
제조업체/상표
Axygen Inc P-96-450V-C-S
Corning
포장
pkg of 10x5plates/cs
최대 용적
500 μL
크기
96 wells
작업 용적
450 μL
적합성
suitable for PCR
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Axygen® V-bottom assay plates are manufactured using chemically resistant polypropylene.
  • The plates can withstand temperatures down to -80°C.
  • Ideal for sample collection, in vitro growth chambers, and long-term storage.
  • The ultra-flat surface of the plates can be sealed using heat sealing film for sample protection.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)