주요 문서
M8185
Sigma-Aldrich
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, V-bottom clear wells
동의어(들):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.15
material:
V-bottom clear wells
clear polypropylene
material
V-bottom clear wells
clear polypropylene
무균
non-sterile
특징
lid: no
포장
case of 100
제조업체/상표
Greiner 651201
최대 용적
340 μL
크기
96 wells
작업 용적
335 μL
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
96W Microplate, well working volume 50-335 μL; maximum volume 340 μL.
Multiwell plates from Greiner. Standard microplate footprint. DNAse/RNAse free. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL. Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
기타 정보
96 well microplate, without lid, solid conical (V) bottom well design, chimney style, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 200 μm.
적합성
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)