제품명
COR-L24, 96020717
생물학적 소스
human lymph node
성장 모드
Aggregates in suspension
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human lung small cell carcinoma
세포주 설명
The cell line COR-L24 was established from a lymph node biopsy of an untreated 71 year old male and was diagnosed as small cell lung carcinoma (SCLC). Bone marrow taken from the same patient contained hypercellular marrow consistent with normal haemopoietic cells and no evidence of neoplasm. In culture, this xenograft forming cell line grows as floating aggregates of packed cells with irregular shape.
애플리케이션
Cytotoxicity studies, study of small cell lung cancer
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 12
D5S818: 11
D7S820: 11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 16,17
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 12
D5S818: 11
D7S820: 11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 16,17
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.