생물학적 소스
human lymph
포장
tube of 5 μg 95111735-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95111735-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human lymphoblast, thymidine kinase heterozygote
세포주 설명
The thymidine kinase heterozygote cell line TK6 has been isolated from the lymphoblastoid line HH4. HH4 was derived from the WIL-2 cell line. TK6 cells are CD19 positive, 50% of the cell population express CD20 and a small sub-population has been tested positive for CD22. We cannot confirm the BVDV status of this cell line.
애플리케이션
Bromodeoxyuridine resistant assays
TK-6 cell line has been used to study the in vitro genotoxic effects of trans- and cis-2-ethylhexyl 4-methoxycinnamate (EHMC). It has also been used to study the interaction of silver nanomaterials with the cells.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 9,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 17,20
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 9,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 17,20
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum (HS) or FBS.
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 1-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.