생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 95040312-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95040312-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
Sp2/0 Ag-14
반응성
Anti-Measles Virus Nucleoprotein
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG2a
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
NP cl.120 monoclonal antibody is one of a range of well characterised measles virus antibodies used to measure synthesis and topological accumulation of measles virus antigen during the lytic cycle. This anti-nucleoprotein antibody is negative for haemagglutinin and hemolysin inhibition as well as neutralisation assays and gives immunofluorescence only on fixed tissue.
면역원
Measles virus (strain Hallé)
애플리케이션
Diagnosis, study of measles virus infection
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 1-5x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.