주요 문서
CA46
95010509, human blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
CA46, 95010509
생물학적 소스
human blood
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Expresses surface Immunoglobulin M (IgM) (kappa)and secretes Immunoglobulin M (IgM) which does not bind to protein A.
수용체
Surface Immunoglobulin M (IgM) (kappa)
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Burkitt′s Lymphoma
세포주 설명
Derived from ascites fluid of a patient with Burkitt′s Lymphoma. The cells are Epstein Barr Virus Nuclear Antigen (EBNA) negative.CA46 also expresses surface IgM kappa and secretes IgM which does not bind to protein A. Twelve percent of the cells were shown to express complement receptors whereas Fc receptors were undetectable.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures at 5-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)