생물학적 소스
rat liver
포장
tube of 5 μg 94121649-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94121649-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Diploid or pseudodiploid
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat epithelial cells
세포주 설명
Isolated by Dr Hayden Coon. Flat epithelial cell colonies that appear upon low density plating as suspensions of collagenase dissociated buffalo rat liver. Cell origin not clearly defined.
애플리케이션
Feeder cells for co-culture with freshly isolated hepatocytes.
배양 배지
Coon′s modified Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) + 2mM Glutamine.
계대배양 정규 작업
Spit confluent cultures 1:100 i.e. seeding at 1x1,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.