제품명
EZZ (TOU II-4), 93093003
생물학적 소스
human blood
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human B cell lymphocyte, EBV transformed
세포주 설명
Peripheral blood lymphocytes from a male Tunisian, immortalised by EBV transformation. The cell line contains the following deletions, at the homozygous state, in the human immunoglobulin heavy chain constant region locus (IGH chromosome 14q32.3): deletion I (del G1-EP1-A1-GP-G2-G4) Gm-Am genotype Gm b; -; -A2m2/Gm b ; -; -A2m2. Gm allotypes are indicated in the order G3m; G1m; G2m. The absence of G1m and G2m allotypes due to the deletion of the IGHG1 and IGHG2 genes is indicated by (-). The EZZ deletion (deletion I), which encompasses 160 kb involves two highly homologous regions located 13 kb downstream of IGHG3 and 13 kb downstream of IGHG4.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures at 5-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.