생물학적 소스
human blood
포장
tube of 5 μg 93072109-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93072109-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Round & Refractile
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human multiple myeloma
세포주 설명
COLO 677 was originally described as being derived from a tumour in the left axillary lymph node of a 39-year-old male with small lung cell carcinoma in 1989. However, DNA fingerprinting suggests cross-contamination with cell line RPMI-8226; RPMI-8226 was established from the peripheral blood of a 61-year-old male with multiple myeloma in 1966 (see DSMZ website)
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Will form clusters in suspension.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.