생물학적 소스
hamster ovary
포장
tube of 5 μg 93061607-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93061607-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Hamster Chinese ovary (MEM adapted)
세포주 설명
This MEM adapted sub-line of CHO-KI is used in Pertussis Toxin research and for quality control of batch production.
애플리케이션
CHO-K1/SF has been used to sequence the microRNA transcriptome and to identify, annotate and profile microRNAs as targets for cellular engineering. It has also been used to determine the pertussis toxin (PT) content of purified Bordetella pertussis fimbriae.
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.