주요 문서
COLO 853
93052606, human lymph, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
human lymph
성장 모드:
Adherent
핵형:
Not specified
형태학:
Epithelial
제품:
Melanin
수용체:
Not specified
관련 질환(들):
cancer
제품명
COLO 853, 93052606
생물학적 소스
human lymph
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Melanin
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human malignant melanoma
세포주 설명
Derived from the right axilla lymph node of a 43 year old male with melanoma.COLO 839 (Sigma Catalogue number 93051119), COLO 858 (Sigma Catalogue number 93052613) and COLO 857 (Sigma Catalogue number 93051120) were all derived from the same 43 year-old male patient with malignant melanoma. This has been confirmed by STR profiling; COLO 853 also has an identical STR profile to the above cell lines though this cell line is not mentioned in the literature.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11,12
D16S539: 13
D5S818: 11
D7S820: 8,10
THO1: 10
TPOX: 8,11
vWA: 17,19
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)