주요 문서
MOP-8
92111707, mouse embryo, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
MOP-8, 92111707
생물학적 소스
mouse embryo
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse, SV40 Polyoma transformed NIH/3T3 cells
세포주 설명
MOP-8 was developed by transforming NIH/3T3 cells with a hybrid transcription unit composed of the SV40 early promoter fused to the early region of polyomavirus. The cells should be handled under laboratory containment level 2.
애플리케이션
Suitable host for transfection studies, polyoma virus replication studies
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA, 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)