생물학적 소스
mouse lung
포장
tube of 5 μg 90112707-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90112707-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 64; hypodiploid
형태학
Fibroblast-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse ddY lung
세포주 설명
Established from normal lung tissue of a new-born, ddY strain mouse. Both induced and spontaneous release of C-type particles have been reported.
애플리케이션
Virus studies
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) or New Born Calf Serum (NBCS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.