주요 문서
CCD-37Lu
90110513, human lung, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
CCD-37Lu, 90110513
생물학적 소스
human lung
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46, diploid
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian lung
세포주 설명
Derived from a lung explant of a 4 year old Caucasian female who died as a result of congestive heart disease.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 10,12
D7S820: 11
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 16,19
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)