주요 문서
M-MSV-BALB/3T3
90030802, mouse embryo, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
M-MSV-BALB/3T3, 90030802
생물학적 소스
mouse embryo
포장
tube of 5 μg 90030802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90030802-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 57
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse BALB/3T3 embryo, Moloney sarcoma virus transformed
세포주 설명
Derived from BALB/3T3 clone A31 (Sigma Catalogue number. 86110401) by infection with M-MSV. A M-MSV non-producer, but addition of MuLV permits rescue of the MSV genome. Cells produce tumours in suitable hosts; lack contact inhibition in vitro cultures; morphologically identical to virus releasing lines.
애플리케이션
Transformation and virus studies: M-MSV, MuLV
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)