주요 문서
SCP
89101302, ovine brain, Not specified
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
ovine brain
성장 모드:
Adherent
핵형:
Not specified
형태학:
Not specified
제품:
Not specified
수용체:
Not specified
제품명
SCP, 89101302
생물학적 소스
ovine brain
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Ovine brain choroid plexus
세포주 설명
Initiated from the choroid plexus of an ovine brain. The cells support propagation of Visna virus, strain 1514 with resulting cytopathic effects. Tests have indicated that the cell line produces both detectable BVDV antigens and infectious BVDV.
애플리케이션
Virus studies: Visna virus
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)