주요 문서
P22
89030317, hamster ovary, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
P22, 89030317
생물학적 소스
hamster ovary
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Hamster Chinese ovary
세포주 설명
Chinese hamster ovary cell line which lacks ornithine decarboxylase activity.
배양 배지
EMEM (EBSS) + Ham′s F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 0.1% BSA.
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 5x1,000 to 1x10,000 cells/cm2 using 0.1% cold PBS and 0.25% cold trypsin. Place flasks at 4°C for 5-10 min. or until cells detach; 5% CO2; 37°C. Pre-treat culture flasks with porcine gela
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)