주요 문서
RPMI 2650
88031602, human nose, Epithelial
동의어(들):
RPMI Cell Culture Medium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
RPMI 2650, 88031602
생물학적 소스
human nose
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46
형태학
Epithelial
제품
Mucoid material
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human nasal septum quasidiploid tumour
세포주 설명
From the pleural effusion of an extensive malignant tumour of the nasal septum, diagnosed as anaplastic squamous cell carcinoma. Nearly normal karyotype, stability of chromosome number and probable origin from malignant cells make the cell line unique amongst permanent human cell lines. Cells are very small and grow in clusters fusing to form thick layers.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 9,11
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 8,11
THO1: 6,8
TPOX: 8
vWA: 16,18
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.