주요 문서
AFRC IAH-CC38
Reactivity: Anti-CD6, bovine, 88022413
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
NS1
반응성
Anti-CD6, bovine
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG2b
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse NS1 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The antibody is directed against the BoCD6 antigen, which is the bovine equivalent of CD6.
면역원
Bovine thymocytes
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1% Hypoxanthine, Thymidine (HT) supplement + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells require mouse macrophage feeder layers upon resuscitation
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)