생물학적 소스
mouse blood
포장
tube of 5 μg 87092804-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87092804-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
2n=40, diploid
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse DBA/2 lymphocytic leukaemia
세포주 설명
Established from a tumour induced in an 8 month old female 234 subline 212 of a DBA mouse. Orginally subcultured in DBA/2 mice it was adapted to suspension culture. The line has been extensively used in cytotoxicity assays. Develops massive tumours in nude mice after a latent period of 7-10 days
배양 배지
Fischer′s medium + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum (HS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 5x10,000 to 8x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.