Key Documents
Clone M-3
87081806, mouse skin, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
Clone M-3, 87081806
생물학적 소스
mouse skin
성장 모드
Adherent
핵형
Hypertetraploid
형태학
Epithelial
제품
Melanin
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse (CxDBA)F1 melanoma
세포주 설명
Established from a Cloudman S91 melanoma in a male mouse; the cells produce melanin.
애플리케이션
Cloning studies
배양 배지
Ham′s F10 + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum (HS) + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) or 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.