주요 문서
AC2
86061902, mouse blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
AC2, 86061902
생물학적 소스
mouse blood
포장
tube of 5 μg 86061902-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86061902-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Interleukin 3 (IL-3)
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse lymphoblast
세포주 설명
Derived from a mouse basophil clone and is dependent on Interleukin-3 (IL-3) for growth. IL-3 may be added in the form of Wehi conditioned media (10-20%). Culture densities between 10,000 and 100,000 cells/ml is necessary to retain cells in exponential growth phase.
애플리케이션
Growth factor studies, IL-2 assays
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 10,000 to 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells will rapidly die at high densities above 5x100,000 cells/ml. Culture very sensitive to agitation.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)