주요 문서
RBL-1
86061001, rat blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
RBL-1, 86061001
생물학적 소스
rat blood
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat basophilic leukaemia granulocyte
세포주 설명
Exhibits marked variations in differentiation when monitored for basophilic granule development, histamine content and membrane receptor sites for IgE.
애플리케이션
Differentiation studies
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10-20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3x100,000 to 1x1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Treat as suspension when sub-culturing. Some fibroblast-like cells within the population will attach. Please disregard these and subculture as per normal suspension cell lines.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)