주요 문서
HFFF2
86031405, human prostate (fetal), Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
HFFF2, 86031405
생물학적 소스
human prostate (fetal)
포장
tube of 5 μg 86031405-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86031405-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian foetal foreskin fibroblast
세포주 설명
Derived from a 14-18 week old human foetus. The cells support growth of CMV and HSV. This cell line has a finite life span.
애플리케이션
Virus studies: CMV and HSV
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 11
D7S820: 8,12
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)