생물학적 소스
Mouse x Bovine Heterohybridoma
포장
tube of 5 μg 85062504-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85062504-1VL
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
골수종
53B3 (mouse x bovine heteromyeloma)
반응성
Application: Fusion partner in the production of heterohybridomas
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
Not specified
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse 53B3 x Bovine Jersey Calf lymph node
세포주 설명
Non Ig secreting
면역원
Sheep red blood cells
애플리케이션
This line has been used as a HAT sensitive fusion partner in the production of heterohybridomas
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Horse Serum (HS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.