주요 문서
COV362
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 7071910, human ovary, Polygonal & fusiform
동의어(들):
COV-362 Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human ovary
포장
tube of 5 μg 07071910-DNA-5UG
pkg of vial of cells 07071910-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Polygonal & fusiform
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human ovarian epithelial-endometroid carcinoma
세포주 설명
A human ovarian epithelial-endometroid carcinoma cell line established from a pleural effusion. Anchorage-independent growth in agar has been reported. The cell line COV362.4 (Sigma cat no. 07071904) is a subclone of this cell line.
DNA 프로파일
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 14
D16S539: 11
D5S818: 13
D7S820: 10,14
THO1: 9.3
TPOX: 11
vWA: 15,18
배양 배지
DMEM + 2 mM Glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Split confluent cultures 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)