주요 문서
WERI
6070602, human eye, Grape like clusters of round cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
human eye
성장 모드:
Semi-adherent
핵형:
Not specified
형태학:
Grape like clusters of round cells
제품:
Not specified
수용체:
Not specified
관련 질환(들):
cancer
제품명
WERI, 06070602
생물학적 소스
human eye
성장 모드
Semi-adherent
핵형
Not specified
형태학
Grape like clusters of round cells
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Retinoblastoma
세포주 설명
Human retinoblastoma cell line derived from a female Caucasian. The cells are semi-adherent, some neuronal differentiation can occur when subculturing. Tumourigenic in rabbits.
배양 배지
Iscove′s Modified DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS) + 10ug/ml Insulin + 55uM 2-Mercaptoethanol
계대배양 정규 작업
Split subconfluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-3 x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Saturation density: 2 x 1000,000 cells/ml. Cells are semi-adherent. Scrape cells from surface; do not use trypsin.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)