주요 문서
RCC4plusVHL
3112703, human kidney, Epithelial
동의어(들):
RCC4 VHL(+) Cells, RCC4-pVHL Cells, RCC4/VHL Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
human kidney
성장 모드:
Adherent
핵형:
Not specified
형태학:
Epithelial
제품:
Not specified
수용체:
Not specified
관련 질환(들):
cancer
제품명
RCC4plusVHL, 03112703
생물학적 소스
human kidney
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Renal cell carcinoma cell line RCC4 stably transfected with pcDNA3-VHL
세포주 설명
Renal cell carcinoma cell line RCC4 stably transfected with pcDNA3-VHL. The plasmid pcDNA3-VHL confers neomycin resistance and encodes the von Hippel-Lindau (VHL) tumour suppressor gene product pVHL. The original renal carcinoma cell line RCC4 is VHL-deficient. The RCC4 plus vector alone cell line (Sigma catalogue no. 03112702) can serve as a negative control cell line to study the effect of pVHL expression from pcDNA3-VHL. These cells are less tumourigenic than corresponding cell lines lacking pVHL function.
애플리케이션
Study of tumour suppressor gene product function - von Hippel-Lindau tumour suppressor gene. Cell responses to hypoxia.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 8.2
THO1: 9.3
TPOX: 11
vWA: 16
배양 배지
DMEM + 10% FBS + 2 mM Glutamine + G418 0.5mg/ml
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:8 using 0.25% Trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)