생물학적 소스
sheep
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen 15 kDa
종 반응성
rabbit, rat, human, canine
농도
~0.5 mg/mL
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20-40 μg/mL using human heart tissue
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human MCF-7 cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extracts of MCF−7, Jurkat, Rat−1, MDCK cells and extract of rat kidney or rat heart
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CYCS(54205)
rat ... Cycs(25309)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunocytochemistry
- immunostaining
- immunoblotting
- immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
표적 설명
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable