material
polypropylene
기술
LPLC: suitable
전체 높이
7 in.
용적
13 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Precision molded from premium-grade, chemically inert plastic for organic solvents
- Includes reservoir & end caps
- Polyethylene filter matrix support in medium porosity
애플리케이션
For use in general chromatographic work for extraction of components, with special applications in isoenzyme and protein studies, hemoglobin fractionation and desalting.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.