주요 문서
C1312
Sigma-Aldrich
Color Coders for Nalgene® cryogenic vials
yellow
동의어(들):
vial cap inserts, vial identifier
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103032
NACRES:
NB.22
material
polystyrene
제조업체/상표
Nalgene®
색상
yellow
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Colored disks fit into the recessed tops of Nalgene cryogenic vials. The system allows color-coding of vials for quick visual identification. Cut out top facilitates handling of vials with forceps. Flat surface permits writing.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)