주요 문서
Z760978
Cap inserts for cryotubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121704
NACRES:
NB.22
특징
(1 bag of each colour: blue, yellow, green, purple, red, white)
포장
pack of 600 ea
제조업체/상표
TPP 99020
일반 설명
Color-coding inserts in different colors facilitate the labeling and reliable identification of samples during cryogenic sample storage.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)