주요 문서
BMSIPD960010BS
Sigma-Aldrich
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 10 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NA.82
material
stainless steel
포장
pack of 500 g
제조업체/상표
Benchmark Scientific IPD9600-10BS
bead diam.
10 mm
호환성
25mL stainless steel grinding jars
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pack of loose 10mm stainless steel grinding balls for use with tube homogenizers.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)