주요 문서
BMSIPD96004M
Sigma-Aldrich
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 4 mm, acid washed
동의어(들):
Stainless Steel Beads
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NA.82
material
stainless steel
포장
pack of 5000 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific IPD9600-4M
bead diam.
4 mm
호환성
stainless steel grinding jars
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Beads are alcohol washed and heat treated to remove contaminants and render them nuclease and protease free
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)