material
ceramic
포장
pack of 100
제조업체/상표
Benchmark Scientific IPD960038581
bead diam.
3/8-5/8 , fits 50 mL tubes
호환성
BeadBlaster™ 96
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ceramic grinding media is suitable for applications where highly efficient grinding must be paired with low grinding media abrasion. Non-ferrous grinding is absolutely essential in many processes, for instance in medical or pharmaceutical applications, in order to prevent undesired impurities in the grinding materials used. Ceramic grinding media are also suited for use in processes where mixing and dispersing effects play an important role.
특징 및 장점
- low abrasion with high efficiency grinding
- low impurity transfer
법적 정보
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.