주요 문서
BAF198080000
Bel-Art® Centrifuge Tubes, Rimless
tube capacity × L 90 mL × 162 mm, polypropylene, pack of 12 tubes
동의어(들):
round bottom tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.22
material
polypropylene
round bottom
특징
autoclavable
포장
pack of 12 tubes
제조업체/상표
Bel-Art F19808-0000
튜브 용량 × 길이
90 mL × 162 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rimless polypropylene centrifuge tubes for use in centrifuges up to 50,000 xg without refrigeration. Autoclavable at 121ºC (250ºF).
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)