주요 문서
BR362038
BRAND® BLAUBRAND® ASTM 100 mL centrifuge tube
cylindrical, conical bottom, norm ASTM D91
동의어(들):
ASTM, BLAUBRAND®, Centrifuge Tubes, Sample Storage, Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass
conical bottom
cylindrical
무균
non-sterile
특징
RCF 700 × g
포장
pack of 2
제조업체/상표
BRAND 362038
길이
203 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Withstands RCF up to 700. Design, accuracy, etc. to meet ASTM ("American Society for Testing and Materials") specifications.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR362038-2EA4061831855791