주요 문서
Z252263
Kimax® centrifuge tube, oil and weathering
capacity 100 mL
동의어(들):
45241-100, Centrifuge Tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass
특징
RCF 800 × g
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kimble® 45241
O.D. × L
37 mm × 200 mm
용량
100 mL
일반 설명
Used in the determination of residues in Liquefied Petroleum (LP) gases, ASTM Method D2158. Certified "to contain". Scale and legend are durable white ceramic enamel.
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)