About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H29BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
369.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
양식
solid
Quality Level
약물 제어
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)C(=O)[C@@H](Br)C[C@@]34[H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C19H29BrO2/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(20)17(19)22/h11-16,21H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,13+,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
CWVMWSZEMZOUPC-RWUIUEHLSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.