제조업체/상표
Axygen Inc VT-384-70UL-R
Corning
포장
pkg of 5x3840tips/cs
크기
70 μL
용적
70 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Axygen® automation pipette tips in 384-tip format are designed for Agilent®/Velocity11 VPrep® and Bravo 96LT, 8LT, 384ST, 96ST, and 16ST head.
- Manufactured to stringent specifications including automated assembly to minimize contamination risks and ensure consistent performance and quality.
- The clear polypropylene high-quality tips are ideal for sensitive biological applications.
- RNase-/DNase-free and nonpyrogenic.
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Velocity11 VPrep is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.