제조업체/상표
Axygen Inc VT-250-R-LAB
Corning
포장
pkg of 5x960tips/cs
크기
250 μL
용적
250 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Axygen® 96-well tips have the following features and benefits:
- For greater consistency and performance they are assembled via automation
- Tips are RNAse/DNAse free
- Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
- Compatible with Agilent®/Velocity11 VPrep® and Bravo 96LT, 8LT, 384ST, 96ST and 16ST head
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Velocity11 VPrep is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.