주요 문서
SLW4516/45D
Pyrex® Pouring ring for Media-lab bottle
clear, 45 mm
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 4516/45D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
clear
polypropylene
무균
non-sterile
제조업체/상표
4516/45D
SciLabware
피팅
45 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524 series bottles
  • Ensures drip-free pouring
  • Clear polypropylene pouring ring
  • Withstands autoclaving up to 140 deg. C
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)