AXYP96450VY
V-bottom assay plate
size 96 wells, V-bottom yellow polypropylene wells, SBS FootPrint, yellow, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
동의어(들):
96 multiwell plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material:
V-bottom yellow polypropylene wells
yellow plate
yellow plate
추천 제품
material
V-bottom yellow polypropylene wells
yellow plate
무균
non-sterile
제조업체/상표
Axygen Inc P-96-450V-Y
Corning
포장
pkg of 10x5plates/cs
최대 용적
500 μL
크기
96 wells
작업 용적
450 μL
색상
yellow
적합성
suitable for PCR
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.