특징
color-coded 2 x white
electronic: no
single-channel
DE-M marking
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 701812
부피 측정 범위
5-25 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.5%
용적
25 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Transferpettor comes in when air-interface pipettes reach their limits. This positive displacment system is ideal for pipetting of high viscous or foaming media, or media with high density or vapor pressure.
기타 정보
BR701812 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.